2-Phenyl-2-oxazoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2155-25G D2155-5G
TCIAD2155-25GEA 239 EUR
TCIAD2155-25G TCIAD2155-5G
2-Phenyl-2-oxazoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Phenyl-2-oxazoline
Formula: C₉H₉NO
Pto. Ebullición: 243°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075541
Núm. CAS: 7127-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745478b78cca650fbfb0474ee94689297441f4cd&vid=745478b78cca650fbfb0474ee94689297441f4cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %