N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
H53432.06
H53432.14
H53432.06EA
80.6
EUR
H53432.06
H53432.14
N-(4-Pentynyl)phthalimide ≥97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 6097-07-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 87-91°
MDL No.: MFCD06798110
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ MW: 213,24 g/mol Pto. de fusión: 87…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798110 Núm. CAS: 6097-07-0 |