N-(5-Hexynyl)phthalimide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H53489.06
H53489.14
H53489.06EA
92.9
EUR
H53489.06
H53489.14
N-(5-Hexynyl)phthalimide ≥97%
N-(5-Hexynyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 6097-08-1
Molecular Formula: C14H13NO2
Formula Weight: 227.26
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD00671372
Formula:
C₁₄H₁₃NO₂ MW: 227,26 g/mol Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671372 Núm. CAS: 6097-08-1 |