Menadiona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
127180250 127181000 127180050
ACRO127180250EA 70.2 EUR
ACRO127180250 ACRO127181000 ACRO127180050
Menadiona 98%
Menadiona
Formula: C₁₁H₈O₂
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001681
Núm. CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %