Menadiona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
A13593.09
A13593.18
A13593.30
A13593.09EA
28.1
EUR
A13593.09
A13593.18
A13593.30
Menadiona ≥98%
Menadiona
Purity: 98%
CAS No.: 58-27-5
Molecular Formula: C11H8O2
Formula Weight: 172.18
Odour: Odourless
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1908453
Merck Reference: 14,5831
MDL No.: MFCD00001681
Formula:
C₁₁H₈O₂ MW: 172,19 g/mol Pto. de fusión: 104…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001681 Núm. CAS: 58-27-5 EINECS: 200-372-6 Índice Merck: 14,5831 |