Menadiona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
M0373-25G
M0373-250G
TCIAM0373-25GEA
44
EUR
TCIAM0373-25G
TCIAM0373-250G
Menadiona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Menadiona
Formula:
C₁₁H₈O₂ MW: 172.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001681 Núm. CAS: 58-27-5 EINECS: 200-372-6 Índice Merck: 14,05831 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Cerium redox Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 108.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |