2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
P0458-25G P0458-500G
TCIAP0458-25GEA 16 EUR
TCIAP0458-25G TCIAP0458-500G
2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter ≥90.0% (por GC)
2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter
Formula: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de inflamación: 171°C
Número MDL: MFCD00005842
Núm. CAS: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,07476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03570cdb5717efab3f6941e7625e11e99e790666&vid=03570cdb5717efab3f6941e7625e11e99e790666&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %