3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
41221.03 41221.06 41221.14
41221.03EA 64.7 EUR
41221.03 41221.06 41221.14
3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida
3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida
CAS No.: 596-01-0 Molecular Formula: C28H18O4 Formula Weight: 418.45 Physical Form: Powder Appearance: Pale brown Melting Point: 238-240° MDL No.: MFCD00036202
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution
Formula: C₂₈H₁₈O₄
MW: 418.45 g/mol
Pto. de fusión: 238…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036202
Núm. CAS: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Índice Merck: 14,6389