3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida
Proveedor: Merck
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06246.0001 1.06246.0005
1.06246.0001EA 399 EUR
1.06246.0001 1.06246.0005
3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida
3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida
Formula: C₂₈H₁₈O₄
MW: 418.45 g/mol
Número MDL: MFCD00036202
Núm. CAS: 596-01-0
EINECS: 209-875-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 253 - 255 °C
Molar Mass 418.45 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3