3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
N0031-1G
N0031-5G
TCIAN0031-1GEA
31
EUR
TCIAN0031-1G
TCIAN0031-5G
3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida ≥98.0% (by HPLC)
3,3-Bis(4-hidroxi-1-naftil)ftalida
Formula:
C₂₈H₁₈O₄ MW: 418.45 g/mol |
Número MDL:
MFCD00036202 Núm. CAS: 596-01-0 EINECS: 209-875-5 Índice Merck: 14,06389 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Absorbance | min. 0.680 (10 mg/L, pH 9.2) |
Solubility in EtOH | almost transparency |
Transition interval (pH) | (pale redlish orange)7.0 to 8.6 (blue) |