5-Fenil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-5-phenyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 5-Phenylmeldrum's acid
D2095-25G D2095-5G
TCIAD2095-25GEA 419 EUR
TCIAD2095-25G TCIAD2095-5G
5-Fenil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Fenil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
Formula: C₁₂H₁₂O₄
Número MDL: MFCD00006636
Núm. CAS: 15231-78-4
EINECS: 239-278-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d6315eda1962d5de939a73d29835d0f7db0c2d4&vid=8d6315eda1962d5de939a73d29835d0f7db0c2d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %