Alilfosfonato de dietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
336110050 336110250
ACRO336110050EA 96.6 EUR
ACRO336110050 ACRO336110250
Alilfosfonato de dietilo 97%
Alilfosfonato de dietilo
Formula: C₇H₁₅O₃P
MW: 178.1660 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015134
Núm. CAS: 1067-87-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %