Alilfosfonato de dietilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3069-1G D3069-5G
TCIAD3069-1GEA 25 EUR
TCIAD3069-1G TCIAD3069-5G
Alilfosfonato de dietilo ≥95.0% (por GC)
Alilfosfonato de dietilo
Formula: C₇H₁₅O₃P
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00015134
Núm. CAS: 1067-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9245a747638b3ad5d4bfc6fe3fbce252625ba6d7&vid=9245a747638b3ad5d4bfc6fe3fbce252625ba6d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %