Vinilfosfonato de dietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
152150100 152150250 152151000
ACRO152150100EA 175 EUR
ACRO152150100 ACRO152150250 ACRO152151000
Vinilfosfonato de dietilo 97%
Vinilfosfonato de dietilo
Formula: C₆H₁₃O₃P
Pto. Ebullición: 202 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009079
Núm. CAS: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %