Ácido vinilfosfónico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
V0068-25G V0068-250G
TCIAV0068-25GEA 65 EUR
TCIAV0068-25G TCIAV0068-250G
Ácido vinilfosfónico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ácido vinilfosfónico
Formula: C₂H₅O₃P
Número MDL: MFCD00043866
Núm. CAS: 1746-03-8
EINECS: 217-123-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55fb8b125dd1193c4143ade1fec3f72bedf0f4a9&vid=55fb8b125dd1193c4143ade1fec3f72bedf0f4a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %