Naftaleno-1,8-sultona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N0766-25G
N0766-5G
TCIAN0766-25GEA
208
EUR
TCIAN0766-25G
TCIAN0766-5G
Naftaleno-1,8-sultona ≥98.0% (by HPLC)
Naftaleno-1,8-sultona
Formula:
C₁₀H₆O₃S |
Núm. CAS:
83-31-8 EINECS: 201-468-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |