Guantes de uso general, ActivArmr® 47-200
Proveedor: Ansell
47-200/10 47-200/7 47-200/8 47-200/9 47-200/6
ANSE47-200/10EA 51 EUR
ANSE47-200/10 ANSE47-200/7 ANSE47-200/8 ANSE47-200/9 ANSE47-200/6
Guantes de uso general, ActivArmr® 47-200
Guantes
Forro de algodón con revestimiento de nitrilo verde azulado para una mayor resistencia a los enganches, pinchazos, abrasiones y cortes en comparación con el algodón ordinario y los guantes de punto de cuerda.
  • Diseñado ergonómicamente para ser extremadamente cómodo, ligero y flexible
  • Agarre seco superior, antiestático según EN 1149
  • El revestimiento de nitrilo ligero repele el aceite y la grasa
  • Hace más fácil y seguro manejar objetos lisos como cajas o electrodomésticos
  • Recubrimiento sólo en los dedos y la palma de la mano: Protege el área de trabajo, pero