Guantes de uso general, Edge® 48-913
Proveedor: Ansell
48-913/11 48-913/10 48-913/8 48-913/9
ANSE48-913/11EA 36.3 EUR
ANSE48-913/11 ANSE48-913/10 ANSE48-913/8 ANSE48-913/9
Guantes de uso general, Edge® 48-913
Guantes
Estos guantes recubiertos de nitrilo de ¾ con forro de jersey de algodón ofrecen una buena resistencia a los materiales abrasivos.
  • Muy flexible
  • Adecuado para manipulaciones de trabajo medio y pesado
  • Repelente de aceite
Ideal para la extracción de materias primas, fundición a presión, ensamblaje primario, trabajo de almacén y reparación y mantenimiento.
Certificaciones: EN 388:2016 (3111B), Cat. II