Guantes de uso general, ActivArmr® 52-502
Proveedor: Ansell
52-547/10 52-547/9
ANSE52-547/10EA 95.4 EUR
ANSE52-547/10 ANSE52-547/9
Guantes de uso general, ActivArmr® 52-502
Guantes
Estos guantes de algodón con revestimiento de nitrilo repelen eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad y sustituyen al clásico guante de cuero de uso general en aplicaciones de servicio medio.
  • Más flexible, más cómodo, mucho más resistente que los guantes de cuero
  • La impregnación de nitrilo de alto rendimiento ofrece una resistencia superior a la abrasión y una buena protección contra los enganches, los cortes y las perforaciones
  • El forro de algodón suave y flexible ofrece un ajuste cómodo y cercano, mientras que amortigua la mano de forma segura
  • El