VWR®, Guantes de vinilo
Proveedor: VWR Collection
112-2761EA 8.05 EUR
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Guantes de vinilo
Guantes
Guantes ambidiestros y duraderos, ideales para la manipulación de alimentos, trabajo de catering y cocina, y aplicaciones médicas de bajo riesgo. Están fabricados con vinilo y no contienen proteínas del látex ni aceleradores.
  • No estéril, con o sin polvo
  • Especialmente respetuoso con la piel de los usuarios alérgicos al látex
  • Los puños enrollados minimizan el riesgo de desgarro
  • Superficie lisa
  • Nivel 2 – AQL 1,5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Colour: Transparent
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Certificaciones: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; EPI Cat. I
Aprobado para contacto con alimentos según el reglamento CE 1935/2004 (alimentos no grasos).
Precaución: * El espesor se mide doble, valores mínimos.