VWR® NITRILE LIGHT, Guantes de nitrilo
Proveedor: VWR Collection
112-2754EA 14.9 EUR
112-2754 112-2755 112-2756 112-2757
VWR® NITRILE LIGHT, Guantes de nitrilo
Guantes
Estos guantes ligeros, ambidiestros y duraderos son ideales para la manipulación de alimentos, los trabajos de restauración y cocina, las aplicaciones médicas y de laboratorio, y otras tareas con riesgos complejos. Estos finos guantes de nitrilo no contienen ftalatos, suavizantes ni proteínas de látex alergénicas.
  • No estéril, sin polvo
  • Bajo grosor y puntas de los dedos texturizadas para un excelente agarre
  • Especialmente aptos para la piel de los usuarios con alergia al látex
  • Los puños enrollados minimizan el riesgo de desgarro
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,18 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, EN 455; Cat. III; AQL 1,5
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS; MDR Class I; PPE Cat. III
Aprobado para el contacto con alimentos.
Precaución: * El grosor se mide dos veces, los valores mínimos.