Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Proveedor: Ansell
87-650/7.5-8 87-665/9.5-10 87-650/8.5-9 87-650/9.5-10 87-665/6.5-7 87-665/8.5-9 87-665/7.5-8 87-650/6.5-7
112-6442EA 0 EUR
112-6442 ANSE87-665/9.5-10 112-6443 112-6444 ANSE87-665/6.5-7 ANSE87-665/8.5-9 ANSE87-665/7.5-8 112-6441
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 87-650 / 87-665
Guantes
Estos guantes de caucho natural ofrecen una excelente sensibilidad combinada con una resistencia a la tracción superior.
  • El flocado de puro algodón es suave, no irritante y magníficamente confortable
  • Tratada especialmente para reducir el riesgo de reacciones alérgicas
  • Forro de algodón para mayor comodidad
Ideal para tareas de ensamblaje ligero, industrias petrolíferas, tareas de limpieza, manipulación de productos químicos y refinado de productos químicos.
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KLP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010A), EN 421; Cat. III; AQL 0,65