Contenedores de seguridad, «Bio Carrier»
Proveedor: VWR Collection
720-1988EA 152 EUR
720-1988 720-1989
Contenedores de seguridad, «Bio Carrier»
Portadores Portadores de frascos
Sturdy container for transport of biological samples taken at patient’s home.
  • Asa plegable que permite apilar varias unidades fácilmente
  • Salientes de apilamiento y tapa extraíble para una limpieza fácil
  • Logotipo de «riesgo biológico» conforme a las directivas actuales
  • Cuerpo del contenedor grabado con los procedimientos de emergencia de la OMS en caso de accidente durante el transporte
  • Fabricado con material ligero a prueba de golpes con un sellado especial que garantiza la hermeticidad conforme a los estándares de seguridad
  • Con precinto antimanipulación
  • Al compartimento de almacenamiento se accede por la tapa, que puede transportar jeringas, tubos vacíos, guantes...