Forros de guantes, FiberTuf® 76-501
Proveedor: Ansell
76-501/7 76-501/8 76-501/9 76-501/10
112-4361EA 41.1 EUR
112-4361 112-4362 112-4363 112-4360
Forros de guantes, FiberTuf® 76-501
Guantes
Fabricados con una nueva fibra de poliéster aromático, los guantes FiberTuf® están diseñados para obtener resultados óptimos en aplicaciones secas que requieren una protección mecánica ligera, comodidad y un buen agarre.
  • Ofrecen un mayor rendimiento y durabilidad que los tradicionales guantes de algodón, nylon y poliamida
  • Puede utilizarse como guantes primarios o como guantes de trabajo para protegerse del frío cuando sea necesario
  • Recubrimiento de PVC punteado para un buen agarre
Ideal para aplicaciones de manipulación general, embalaje y ensamblaje ligero.
Certificaciones: EN 388:2016 (214XA); Cat. II