Forros de guantes, ActivArmr® 78-110
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
78-110/7 78-110/9
112-0151EA 6.6 EUR
112-0151 112-0152
Forros de guantes, ActivArmr® 78-110
Guantes
Estos guantes de punto resistentes a la temperatura, fabricados con fibras sintéticas de Thermolite®, son ideales para la manipulación de alimentos no estériles y secos en condiciones de refrigeración o enfriamiento.
  • El núcleo hueco de fibras especiales proporciona la mejor barrera de aislamiento térmico entre la piel y el entorno
  • La rápida eliminación de la transpiración a través de fibras mantiene el calor corporal
  • Diseño sin costuras para evitar cualquier molestia o irritación de la piel
  • Lavable a un máximo de 40 °C con los detergentes habituales
  • Ambidiestro, puños elásticos
Los guantes pueden usarse como guantes primarios o como guantes de protección contra el frío cuando sea necesario.
Certificaciones: EN 388:2016 (214XA), EN 511 (010), EN 407 (X1XXXX); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos