Guantes de uso general, ActivArmr® 80-100
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
80-100/10 80-100/7 80-100/9 80-100/8 80-100/11 80-100/6
ANSE80-100/10EA 62.1 EUR
ANSE80-100/10 ANSE80-100/7 ANSE80-100/9 ANSE80-100/8 ANSE80-100/11 ANSE80-100/6
Guantes de uso general, ActivArmr® 80-100
Guantes
Thanks to its natural rubber coating, the Ansell ActivArmr® 80-100 glove delivers excellent overall mechanical performance for maximal protection and durability.
  • El revestimiento de caucho natural proporciona un excelente rendimiento mecánico general para una máxima protección y durabilidad
  • El revestimiento de látex con un acabado rugoso le da al guante un excelente agarre tanto en condiciones secas como húmedas
  • El forro ofrece una superficie interna con tensión óptima para un ajuste y una flexibilidad excelentes
Recommended for: Seizing rough blocs and cylinders; seizing and finishing structural parts; loading and unloading rough parts or boxes; picking parts and accessories; final assembly; loading raw material; unloading worked parts.
Certificaciones: EN 388:2016 (2242B); Cat. II