D(+)-Octaacetato de sacarosa ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
S0052-25G S0052-500G
TCIAS0052-25GEA 16 EUR
TCIAS0052-25G TCIAS0052-500G
D(+)-Octaacetato de sacarosa ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D(+)-Octaacetato de sacarosa
Formula: C₂₈H₃₈O₁₉
Pto. de fusión: 80…83 °C
Densidad: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006623
Núm. CAS: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Índice Merck: 14,08881
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ef8bcfc89738503f5e1a3e59082a2c8af41f513&vid=5ef8bcfc89738503f5e1a3e59082a2c8af41f513&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +62.0 deg (C=2, EtOH)