Ácido fenilmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Fenildihidroxiborano
B0857-25G B0857-250G B0857-5G
TCIAB0857-25GEA 27 EUR
TCIAB0857-25G TCIAB0857-250G TCIAB0857-5G
Ácido fenilmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido fenilmetabórico
Formula: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002103
Núm. CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Índice Merck: 14,01068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=734d53715068835d4d746ed2356dc5838b77763b&vid=734d53715068835d4d746ed2356dc5838b77763b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 117.0 %