Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,3-dimetoxifenil)borano
D3853-5G D3853-1G
TCIAD3853-5GEA 61 EUR
TCIAD3853-5G TCIAD3853-1G
Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,3-dimetoxifenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98 g/mol
Pto. de fusión: 68°C
Número MDL: MFCD02683112
Núm. CAS: 40972-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2ed3590bd3a126bee80f7ebb5279e3b3772470f&vid=d2ed3590bd3a126bee80f7ebb5279e3b3772470f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %