5-Bromo-8-quinolinol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromoquinolin-8-ol
B3324-25G B3324-5G
TCIAB3324-25GEA 482 EUR
TCIAB3324-25G TCIAB3324-5G
5-Bromo-8-quinolinol ≥96.0% (por GC)
5-Bromo-8-quinolinol
Formula: C₉H₆BrNO
Número MDL: MFCD00457011
Núm. CAS: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f783724f9e0cec859bda1f8f02819997fbced506&vid=f783724f9e0cec859bda1f8f02819997fbced506&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C