Tricloruro de cerio, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cloruro de cerio (III), Cerio (III) cloruro
C2058-25G C2058-5G
TCIAC2058-25GEA 127 EUR
TCIAC2058-25G TCIAC2058-5G
Tricloruro de cerio, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tricloruro de cerio
Formula: CeCl₃
MW: 246.47 g/mol
Pto. de fusión: 722°C
Número MDL: MFCD00010929
Núm. CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Índice Merck: 14,01997
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e70dcacd02a8624ee52b868b7fa4184277f608c&vid=9c93632eb6cd5d6e1b1083e5e3d96e411c217b07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %