Dicloro(fenil)fosfina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
P0207-25ML
P0207-500ML
TCIAP0207-25MLEA
16
EUR
TCIAP0207-25ML
TCIAP0207-500ML
Dicloro(fenil)fosfina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dicloro(fenil)fosfina
Formula:
C₆H₅Cl₂P Pto. Ebullición: 59°C Pto. de fusión: –51 °C Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 102°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000528 Núm. CAS: 644-97-3 EINECS: 211-425-8 UN: 2798 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...