(3-Cloropropil)trietoxisilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trietoxi(3-cloropropil)silano
T1253-25ML T1253-500ML T1253-100ML
TCIAT1253-25MLEA 16 EUR
TCIAT1253-25ML TCIAT1253-500ML TCIAT1253-100ML
(3-Cloropropil)trietoxisilano ≥97.0% (por GC)
(3-Cloropropil)trietoxisilano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00018985
Núm. CAS: 5089-70-3
EINECS: 225-805-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a256c97a32b08ff1c428f758a4da4261ef8ebf35&vid=a256c97a32b08ff1c428f758a4da4261ef8ebf35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %