Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0241-25G A0241-500G A0241-100G
TCIAA0241-25GEA 16 EUR
TCIAA0241-25G TCIAA0241-500G TCIAA0241-100G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')aluminio
Formula: C₁₅H₂₁AlO₆
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 192…195 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000013
Núm. CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16ac1d9280e7bba971ad0250f32c827d76dc067&vid=d16ac1d9280e7bba971ad0250f32c827d76dc067&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency