L(-)-Glutatión ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
GSH
G0074-10G
G0074-1G
TCIAG0074-10GEA
72
EUR
TCIAG0074-10G
TCIAG0074-1G
L(-)-Glutatión ≥97.0% (by titrimetric analysis)
L(-)-Glutation
Formula:
C₁₀H₁₇N₃O₆S MW: 307.33 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00065939 Núm. CAS: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Índice Merck: 14,04475 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % (after drying) |
Specific rotation [a]20/D | -16.0 to -19.0 deg (C=2, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 0.5 % |