Span® 80
Proveedor: TCI
Sinónimos: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
S0060-25G S0060-500G
TCIAS0060-25GEA 17 EUR
TCIAS0060-25G TCIAS0060-500G
Span® 80
Span® 80
Formula: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428,61 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080948
Núm. CAS: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Saponification Value 142.0 to 189.0
Acid Value max. 10.0