Span® 20
Proveedor: TCI
S0059-25G S0059-500G
TCIAS0059-25GEA 17 EUR
TCIAS0059-25G TCIAS0059-500G
Span® 20
Span® 20
Formula: C₁₈H₃₄O₆
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 204°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005365
Núm. CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Índice Merck: 14,08724
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Saponification Value 155.0 to 174.0