Cloruro de octanoílo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0039-25ML O0039-500ML O0039-100ML
TCIAO0039-25MLEA 20 EUR
TCIAO0039-25ML TCIAO0039-500ML TCIAO0039-100ML
Cloruro de octanoílo ≥99.0% (por GC)
Cloruro de octanoílo
Formula: C₈H₁₅ClO
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000766
Núm. CAS: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&vid=ba03a51a0a5dd7eb42982f69c1db396de0701063&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 102.0 %