Potasio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E,E)-Hexa-2,4-dienoato de potasio
P1954-25G P1954-5G
TCIAP1954-25GEA 28 EUR
TCIAP1954-25G TCIAP1954-5G
Potasio sorbato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Potasio sorbato
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016546
Núm. CAS: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Índice Merck: 14,07671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a281b92c480ad0397a7ff0144c0ecab82a94d3b7&vid=ae66bce5dfc0c0aea73c05c030a4dd46c59cca0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow granule
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test