Tiourea ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tiocarbamida
T2835-25G T2835-5G
TCIAT2835-25GEA 28 EUR
TCIAT2835-25G TCIAT2835-5G
Tiourea ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Tiourea
Formula: NH₂CSNH₂
MW: 76.12 g/mol
Pto. de fusión: 177°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008067
Núm. CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0974a6b44164d5746614ac73165245cde1f8811d&vid=2f1f196f3d0626ab9c9ab81062998412d434820a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric back titration) min. 99.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test
Protein denaturation test to pass test