Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-(trifluorometil)fenilborano
T1800-1G
T1800-25G
T1800-5G
TCIAT1800-1GEA
19
EUR
TCIAT1800-1G
TCIAT1800-25G
TCIAT1800-5G
Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ MW: 189,93 g/mol |
Número MDL:
MFCD00236059 Núm. CAS: 1423-27-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |