N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (por GC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Diethylaminotoluene, N,N-Diethyl-3-methylaniline, DMT
D3868-1G D3868-5G
TCIAD3868-1GEA 16 EUR
TCIAD3868-1G TCIAD3868-5G
N,N-Dietil-m-toluidina ≥99.0% (por GC) for biochemical research
N,N-Dietil-m-toluidina
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00035795
Núm. CAS: 91-67-8
EINECS: 202-089-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b9fcd7d1be5dc1b9da609363e3ab25a4b3e934&vid=43ad54a64295d94b844036dfb169f4c6eb039a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5350 to 1.5380
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test