(±)-2-Aminoheptano ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

H0645-25ML H0645-250ML
TCIAH0645-25MLEA 58 EUR
TCIAH0645-25ML TCIAH0645-250ML
(±)-2-Aminoheptano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(±)-2-Aminoheptano
Formula: C₇H₁₇N
Pto. Ebullición: 142°C
Densidad: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008101
Núm. CAS: 123-82-0
EINECS: 204-655-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,09802
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61715ffa313ba9856577697fc794abd0ce3771ab&vid=61715ffa313ba9856577697fc794abd0ce3771ab&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR