Isopropanolato de titanio(IV)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetraisopropanolato de titanio
T0133-25G T0133-500G
TCIAT0133-25GEA 17 EUR
TCIAT0133-25G TCIAT0133-500G
Isopropanolato de titanio(IV)
Isopropanolato de titanio(IV)
Formula: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00008871
Núm. CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,09480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&vid=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Ignition residue 27.3 to 28.6 %