(±)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0163-25ML M0163-500ML
TCIAM0163-25MLEA 23 EUR
TCIAM0163-25ML TCIAM0163-500ML
(±)-1-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Feniletanol
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₃
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004508
Núm. CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&vid=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %