2-Mercaptoetanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD Electrophoresis
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M1948-25G M1948-5G
TCIAM1948-25GEA 29 EUR
TCIAM1948-25G TCIAM1948-5G
2-Mercaptoetanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD Electrophoresis
2-Mercaptoetanol
Formula: HSCH₂CH₂OH
MW: 78.14 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: –100°C
Pto. de inflamación: 74°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004890
Núm. CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc34059936db0aeb8f2132e89a4c810b1b642d6&vid=8ac36b8922693d83965d30d9e71e4a80d37e34d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5000 to 1.5040
Functionality test to pass test