Ácido 1-butanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
B0379-25G B0379-500G
TCIAB0379-25GEA 68 EUR
TCIAB0379-25G TCIAB0379-500G
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica
Formula: C₄H₉NaO₃S
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007540
Núm. CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76d9ed426bfb187d352cd2da24404f6ddfd9fa42&vid=76d9ed426bfb187d352cd2da24404f6ddfd9fa42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency