Ácido 1-butanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
I0342-25G I0342-5G
TCIAI0342-25GEA 133 EUR
TCIAI0342-25G TCIAI0342-5G
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica
Formula: C₄H₉NaO₃S
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007540
Núm. CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a1c9ded58e58966845473a175dee1736995b0e8&vid=d4c461382006d87d6da5989d93116fa54c9337fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130