Amonio amidosulfonato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sulfamato de amonio, Sulfamidato de amonio
S0117-25G S0117-500G
TCIAS0117-25GEA 16 EUR
TCIAS0117-25G TCIAS0117-500G
Amonio amidosulfonato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Amonio amidosulfonato
Formula: H₆N₂O₃S
Pto. de fusión: 131,1 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011429
Núm. CAS: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Índice Merck: 14,00554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59ea2306572e26653ba7676750fb84daf6b6bdba&vid=59ea2306572e26653ba7676750fb84daf6b6bdba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Diazo Method) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency