Sulfato de dibutilo ≥96.0% (por GC) alkylating agent
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dibutilo sulfato
D1633-25G
D1633-500G
TCIAD1633-25GEA
23
EUR
TCIAD1633-25G
TCIAD1633-500G
Sulfato de dibutilo ≥96.0% (por GC) alkylating agent
Sulfato de dibutilo
Formula:
C₈H₁₈O₄S Pto. Ebullición: 141°C Densidad: 1,08 g/cm³ (0 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059420 Núm. CAS: 625-22-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |